Learn More
Anhídrdo n-butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533824 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10687404 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10764021 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108121000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-31-0
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00009389
Clave InChI YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
Nombre IUPAC butanoil butanoato
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyric anhydride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -73.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9630g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CO)2O
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Índice Merck 15, 1598
Gravedad específica 0.963
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido