Learn More
Ácido N-butírico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10528610 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10528610 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10528610 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/5500/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 107-92-6
Punto de fusión -7°C
Color Incolora
Punto de ebullición 162°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL 2814
Cantidad 500 mL
Viscosidad 1.6 at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.