Learn More
Ácido n-butírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904931 10L. Tambor de plástico 10 litros
10294320 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
10090880 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10428060 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11904931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108110100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-92-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002814
Clave InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Nombre IUPAC ácido butanoico
SMILES CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyric Acid
Punto de fusión De -7,0 °C a +5,0 °C
Punto de ebullición De 162,0 °C a 165,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2H
Número UN 2820
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con casi todos los disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 0.9600g/mL
Cantidad 10L.
Temperatura de inflamación de 69 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,3965 hasta 1,3995
Gravedad específica 0,96