Learn More
Ácido n-butírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Unit Size
10294320 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
10090880 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10428060 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
11904931 10L. Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10294320 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 108111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.60€
    22.65€ / 100 ml
    Ahorro 3.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-92-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002814
Clave InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Nombre IUPAC ácido butanoico
SMILES CCCC(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Butyric acid
Punto de fusión De -7.0 °C a +5.0 °C
Punto de ebullición De 162.0 °C a 165.0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9600 g/ml
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 69 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.3965 a 1.3995
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.96
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2H
Número UN 2820
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: miscible con casi todos los disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.