Learn More
Ácido n-butírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10090880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090880 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10294320 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
10428060 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
11904931 10L. Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10090880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    44.65€ / 1 litros
    Ahorro 4.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-92-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002814
Clave InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Nombre IUPAC ácido butanoico
SMILES CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyric acid
Punto de fusión De -7,0 °C a +5,0 °C
Punto de ebullición De 162,0 °C a 165,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2H
Número UN 2820
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con casi todos los disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 0.9600g/mL
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación de 69 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,3965 hasta 1,3995
Gravedad específica 0,96