Learn More
Ácido N-butírico 0,995 MP Biomedicals
Código de producto. 11338789 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11338789 100 g
1 options
Código de producto. 11338789 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210116980
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butyric Acid
CAS 107-92-6
Densidad 3.0 (aire = 1)
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.995
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL MFCD00002814
Sinónimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
Clave InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido butanoico
Peso molecular (g/mol) 88.11
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11