Learn More
Bromuro de n-Butilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495315 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58121.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos. Proteger de la humedad y del agua. No mezclar con ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 92273-73-9
Densidad 0.958
Fórmula molecular C4H9BrZn
Fórmula lineal CH3(CH2)3ZnBr
Número MDL MFCD00671997
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo bromo butyl zinc, n-butylzinc bromide, buznbr, butyl zinc bromide, n-buznbr, n-butyl zinc bromide, butylzinc bromide solution, hmbgxqklghidmn-uhfffaoysa-m, butylzinc bromide, 0.50 m in thf, butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); butano
Peso molecular (g/mol) 202.4
PubChem CID 5225082
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butylzinc bromide, 0.5M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, n-Butylzinc bromide