Learn More
n-Butilurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327875 100 g 100 g
11337875 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02854.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-31-4 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
n-Butylurea is used as a fertilizer for rice. It is used in the preparation of drugs which are recommended for diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sn-butilurea se utiliza como fertilizante para el arroz. Se emplea en la preparación de medicamentos recomendados para la diabetes.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-31-4
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.164
Número MDL MFCD00007956
Clave InChI CNWSQCLBDWYLAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylurea, 1-butylurea, urea, butyl, urea, n-butyl, unii-9cpl5nr15k, n-butyl urea, 9cpl5nr15k, dsstox_cid_222, dsstox_rid_75443, dsstox_gsid_20222
PubChem CID 11595
Nombre IUPAC butilurea
SMILES CCCCNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylurea
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1744775
Información de solubilidad Soluble in water,Alcohol,Ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 96%