Learn More
Bromuro de n-butiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Butyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1779-51-7 |
| Fórmula molecular | C22H24BrP |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Butyltriphenylphosphonium Bromide, B 0970, BTPPBr, Butyl Bromide triphenylphosphine Salt, Hishicolin BTPPBr, NSC 59684, Triphenylbutylphosphonium Bromide, n-Butyltriphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24P.BrH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | butil(trifenil)fosfanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 399.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.0799 |