Learn More
n-Butiltriclorosilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494310 5 g 5 g
11474310 25 g 25 g
11484310 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11256.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7521-80-4 | C4H9Cl3Si | 191.551 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7521-80-4
Fórmula molecular C4H9Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 191.551
Número MDL MFCD00013605
Clave InChI FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, butyltrichloro, n-butyltrichlorosilane, trichlorobutylsilane, unii-zq9o7lyo00, zq9o7lyo00, butylsilicon trichloride, n-butyl trichlorosilane, butyl trichlorosilane, hsdb 283, butyl-trichlorosilane
PubChem CID 24142
Nombre IUPAC butil(tricloro)silano
SMILES CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Nombre del producto químico o material n-Butyltrichlorosilane
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CH3(CH2)3SiCl3
Número UN UN1747
Beilstein 1736032
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.56
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Acrid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyltrichlorosilane