Learn More
Tricloruro de n-butiltina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304819 100 g 100 g
11314819 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071125.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-46-3
Fórmula molecular C4H9Cl3Sn
Peso molecular (g/mol) 282.176
Número MDL MFCD00000515
Clave InChI YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
Nombre IUPAC butil(tricloro)stannano
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyltin trichloride
Punto de fusión -63°C
Densidad 1.693 g/mL
Punto de ebullición 98°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5244
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido