Learn More
Bromuro de N-butilscopina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyl Scopine Bromide |
| CAS | 2030294-83-6 |
| Fórmula molecular | C12 H22 N O2 . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-butyl-7-hydroxy-9-methyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, N-Butyl Scopine Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22NO2.BrH/c1-3-4-5-13(2)9-6-8(14)7-10(13)12-11(9)15-12;/h8-12,14H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t8-,9-,10+,11-,12+,13+; |
| SMILES | [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4S,5S)-9-butil-9-metil-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 292.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0834 |