Learn More
Nitrato de n-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Butylnitrate |
| CAS | 928-45-0 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCO[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | nitrato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0582 |