Learn More
Nitrato de n-butilo, TRC
Produktkod. 30343150
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30343150 500 mg 500 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30343150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693400500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material n-Butylnitrate
CAS 928-45-0
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCO[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC nitrato de butilo
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.