Learn More
n-Butyllithium, 2.5M in hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Código de producto. 16685895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
800 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16685895 100 mL 100 ml
16675895 50 mL 50 ml
16665895 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16685895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36949.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-72-8
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00009414
Clave InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC butyllithium
SMILES [Li]CCCC
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Forma física Liquid