Learn More
n-Butil-litio, solución de 1,6 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10325592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
800 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10325592 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10161902 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10731984 500 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10325592 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 181278000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    177.65€ / 800 ml
    Ahorro 19.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-72-8 , 110-54-3
Fórmula molecular C4H9Li
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00009414
Clave InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyllithium
Nombre de nota 1.6M solution in hexanes
% mín. CAS 14.75, 84.75
% máx. CAS 15.25, 85.25
Punto de fusión -95.0°C
Color Rosa a blanco
Densidad 0.6800g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3(CH2)3Li
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.68
Nombre IUPAC litio;butano
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 14.0 to 16.0% (as BuLi) (Active base)
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Butyl lithium