Learn More
n-Butyllithium, 1.6M in hexanes, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Código de producto. 16665885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
800 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16665885 500 mL 500 ml
16655885 100 mL 100 ml
16645885 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16665885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36033.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 109-72-8 | C{4}H{9}Li
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 109-72-8
Fórmula molecular C{4}H{9}Li
Cantidad 500 mL
Forma física Liquid