Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | N-Butylimidazole |
| Densidad | 0.9450g/mL |
| Punto de ebullición | 257.0°C |
| Temperatura de inflamación | 113°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- N-Butylimidazole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.