Learn More
N-Butilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505106 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505106 25 g 25 g
15515106 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505106 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442770250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4316-42-1
Fórmula molecular C7H12N2
Peso molecular (g/mol) 124.19
Número MDL MFCD00042753
Clave InChI MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
PubChem CID 61347
Nombre IUPAC 1-butilo-1H-imidazol
SMILES CCCCN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butylimidazole
Densidad 0.9450g/mL
Punto de ebullición 257.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.945
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Butylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.