Learn More
n-Butilidenftalida, (E)+(Z), 95%
Código de producto. 11494143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494143 10 g 10 g
11404153 50 g 50 g
11414153 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10353.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 551-08-6 | C12H12O2 | 188,23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-08-6
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00047319,MFCD00047319
Clave InChI WMBOCUXXNSOQHM-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo ligusticum lactone, butylidene phthalide, n-butylidene phthalide, 3-butylidene-1 3h-isobenzofuranone, 3-butylidenephthalide, phthalide, 3-butylidene, fema no. 3333, bdph, 3-butylidene phthalide, 1 3h-isobenzofuranone, 3-butylidene
PubChem CID 5352899
Nombre IUPAC (3E)-3-butilideno-2-benzofuran-1-ona
SMILES CCC\C=C1\OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylidenephthalide
Nombre de nota (E)+(Z)
Densidad 1.103
Punto de ebullición 108°C to 109°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Índice de refracción 1.577
Cantidad 10 g
Beilstein 5145
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 95%
RU– Solo para uso en investigación