Learn More
n-Butilmagnesio, solución DE 0,9 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10778833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778833 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10557303 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381188000
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 62202-86-2 | C6H14Mg | 110.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62202-86-2 , 142-82-5
Fórmula molecular C6H14Mg
Peso molecular (g/mol) 110.48
Número MDL MFCD00072569
Clave InChI MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 112818
Nombre IUPAC magnesio;butano;etano
SMILES CCCC[Mg]CC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material n-Butylethylmagnesium
Nombre de nota 0.9M Solution in Heptane
Color Incolora
Densidad 0.7300g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.73
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.48
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.