Learn More
n-Butilmagnesio, solución DE 0,9 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10557303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10557303 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10778833 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10557303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381181000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62202-86-2 | C6H14Mg | 110.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62202-86-2 , 142-82-5
Fórmula molecular C6H14Mg
Peso molecular (g/mol) 110.48
Número MDL MFCD00072569
Clave InChI MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 112818
Nombre IUPAC magnesio;butano;etano
SMILES CCCC[Mg]CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylethylmagnesium
Nombre de nota 0.9M Solution in Heptane
Color Incolora
Densidad 0.7300g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.73
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.48
Forma física Líquido