Learn More
n-Butildimetilclorosilano, 97+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10666650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666650 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10715842 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432260100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1000-50-6
Fórmula molecular C6H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 150.72
Número MDL MFCD00015727
Clave InChI MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
Nombre IUPAC butil-cloro-dimetilsilano
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyldimethylchlorosilane
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 138.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble,reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.72
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.