Learn More
n-Butildimetilclorosilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 138°C |
| Nombre del producto químico o material | n-Butyldimethylchlorosilane |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 27°C (80°F) |
| Índice de refracción | 1.42 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.875 |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 1732573 |
| Nombre IUPAC | butil(cloro)dimetilsilano |
| Show More |