Learn More
N-Butildeoxinojirimicina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30005771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005771 25 mg 25 miligramos
30007403 50 mg 50 miligramos
17949934 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69100025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210110-90-0
Fórmula molecular C10 H21 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 255.74
Sinónimo 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5S)- (9CI), Miglustat hydrochloride
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-1-butil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1237
Porcentaje de pureza >95%