Learn More
Clorhidrato de N-butildesoxinojirimicina-d9, TRC
Código de producto. 30329328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30329328 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30329328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6910021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride-d9
CAS 1883545-57-0
Fórmula molecular C10H13D9ClNO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-,3,4,5-Piperidinetriol Hydrochloride-d9, Miglustat Hydrochloride-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1/i1D3,2D2,3D2,4D2;
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1.Cl
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterobutil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 264.79
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.