Learn More
Clorhidrato de N-butildesoxinojirimicina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride-d9 |
| CAS | 1883545-57-0 |
| Fórmula molecular | C10H13D9ClNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-,3,4,5-Piperidinetriol Hydrochloride-d9, Miglustat Hydrochloride-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1.Cl |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterobutil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 264.79 |