Learn More
Clorhidrato de N-butildesoximanojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyldeoxymannojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 355012-88-3 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5R)- (9CI), N-Butyldeoxymannojirimycin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8-,9-,10-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCCCN1C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-1-butil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 255.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1237 |