Learn More
n-butilbenceno-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylbenzene-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 20329-91-3 |
| Fórmula molecular | C10 D5 H9 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, butyl- (8 CI, 9 CI), 6-Butylbenzene-1,2,3,4,5-d5, Butylbenzene-d5, Butylbenzene-d5, Butylbenzene-D5 (phenyl-D5), n-Butylbenzene-2,3,4,5,6-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i4D,5 D,6 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-butil-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 139.249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.141 g/mol |
| Mostrar más |