Learn More
n-Butilamina-ND2 DCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butylamine-N,N-D2 Deuterochloride |
| CAS | 156235-87-9 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H9 N . Cl D |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hydrochloric acid-d, compd. with 1-butanamine-d2 (1:1) (9 CI), 1-Butanamine-d2, hydrochloride-d (9 CI), 1-Butanamine-d2 hydrochloride-d, 1-Butanamine-N,N-d2 hydrochloride-d, 1-Butylamine-N,N-D2 deuterochloride, n-Butylamine-d2 deuterochloride, 1-Butanamine-ND2 deuterochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1 H/i/hD3 |
| SMILES | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])CCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 112.616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.085 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |