Learn More
n-butilamina-d11 DCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butylamine-D11 Deuterochloride |
| CAS | 347841-81-0 |
| Fórmula molecular | C4 D11 N . Cl D |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Hydrochloric acid-d, compd. with 1-butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine-d2 (1:1) (9 CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine-d2, hydrochloride-d (9 CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine-N,N-d2 hydrochloride-d, 1-Butylamine-D11 deuterochloride, n-Butyl-d9-amine-d2 deuterochloride, 1-Butanamine-d11 deuterochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1 H/i1D3,2D2,3D2,4D2;/hD3 |
| SMILES | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Peso molecular (g/mol) | 121.672 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.141 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |