Learn More
n-Butanilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2,5 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688083 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10500001 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10030540 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11915171 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10688083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    45.65€ / 250 ml
    Ahorro 4.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-73-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.13
Número MDL MFCD00011690
Clave InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
Nombre IUPAC butan-1-amina
SMILES CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylamine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -49.0°C
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 78.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4000 to 1.4020
Cantidad 250 mL
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Índice Merck 15,1545
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.