Learn More
n-Butanilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2,5 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10500001 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10688083 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10030540 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11915171 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10500001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-73-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.13
Número MDL MFCD00011690
Clave InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
Nombre IUPAC butan-1-amina
SMILES CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylamine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -49.0°C
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 78.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4000 to 1.4020
Cantidad 1 L
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Índice Merck 15,1545
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.