Learn More
n-butilacetato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl Acetate |
| CAS | 123-86-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Butyl Acetate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de butilo |
| Mostrar más |