Learn More
Sulfóxido de n-butilo, 93 %, téc., ACROS Organics™
Código de producto. 10635332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10635332 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10635332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108040250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl sulfoxide
Nombre de nota tech., 93%
CAS 2168-93-6
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 35.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 93%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18OS
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SO
Índice de refracción 1.4669
Número MDL MFCD00002093
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 371
Gravedad específica 0.83
Sinónimo dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
Clave InChI LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCS(=O)CCCC
Nombre IUPAC 1-butilsulfinilbutano
Peso molecular (g/mol) 162.29
PubChem CID 16568
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.29
Porcentaje de pureza 93%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino