Learn More
Propionato de n-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470651 500 g 500 g
11460651 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470651 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20125.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-01-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009448
Clave InChI BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
Nombre IUPAC propanoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl propionate
Densidad 0.87
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 38°C (101°F)
Índice de refracción 1.402
Cantidad 500 g
Número UN UN3272
Índice Merck 14,1587
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%