Learn More
n-Butilofeniléter, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381677 25 g 25 g
11391677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04703.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1126-79-0 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-79-0
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00009438
Clave InChI YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl phenyl ether, n-butyl phenyl ether, benzene, butoxy, ether, butyl phenyl, phenyl butyl ether, butoxyphenyl, n-butoxybenzene, butyloxy benzene, n-butylphenylether, butoxy-benzene
PubChem CID 14311
Nombre IUPAC butoxibenceno
SMILES CCCCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl phenyl ether
Punto de fusión -19°C
Densidad 0.938
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 25 g
Beilstein 1635559
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%