Learn More
N-butil-p-metoxi-bencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyl-p-methoxy-benzylamine |
| CAS | 3910-58-5 |
| Fórmula molecular | C12H19NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-Butyl-4-methoxy-benzenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO/c1-3-4-9-13-10-11-5-7-12(14-2)8-6-11/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCNCc1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-metoxifenil)metil]butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1467 |