Learn More
N-Butyl Nortadalafil, TRC
Código de producto. 30134430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134430 100 mg 100 miligramos
17943505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB693585100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171596-31-9
Fórmula molecular C25 H25 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 431.48
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)-
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-butilo-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES CCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butyl Tadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25N3O4/c1-2-3-10-27-13-22(29)28-19(25(27)30)12-17-16-6-4-5-7-18(16)26-23(17)24(28)15-8-9-20-21(11-15)32-14-31-20/h4-9,11,19,24,26H,2-3,10,12-14H2,1H3/t19-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1845
Porcentaje de pureza >95%