Learn More
N-Butil ni Escopolamina Cloruro, TRC
Código de producto. 30135340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135340 250 mg 250 miligramos
30007462 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB693580250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22235-98-9
Fórmula molecular C20 H27 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 381.89
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, hydrochloride, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]- (9CI), 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-butyl-6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., Tropic acid, 8-butyl-6β,7β-epoxy-1αH,5αH-nortropan-3α-yl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), N-Butylnorhyoscine Hydrochloride, N-Butylnorscopolamine Hydrochloride, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Butyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Hyoscine Butylbromide Imp. E (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC (9-butilo-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl) (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-butyl Norscopolamine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO4.ClH/c1-2-3-9-21-16-10-14(11-17(21)19-18(16)25-19)24-20(23)15(12-22)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,14-19,22H,2-3,9-12H2,1H3;1H/t14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.1707
Porcentaje de pureza >95%