Learn More
Nitrito de n-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422988 100 g 100 g
15432988 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56501.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 544-16-1 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-16-1
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00002058
Clave InChI JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl nitrite, nitrous acid, butyl ester, n-butyl nitrite, nitrous acid, n-butyl ester, nitrous acid butyl ester, n-butylnitrite, butylnitrite, unii-44p8qg0f3t, ccris 838, n-c4h9ono
PubChem CID 10996
Nombre IUPAC nitrito de butilo
SMILES CCCCON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl nitrite
Densidad 0.882
Punto de ebullición 78°C
Temperatura de inflamación −13°C (9°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)3ONO
Índice de refracción 1.376
Cantidad 100 g
Número UN UN2351
Beilstein 1701036
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 95%