Learn More
N-Butil-N-metilnitrosamina (1mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyl-N-methylnitrosamine |
| CAS | 7068-83-9 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(C)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida N-butil-N-metilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |