Learn More
N-butil-N-(4-hidroxibutil)nitrosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine |
| CAS | 3817-11-6 |
| Fórmula molecular | C8 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O2/c1-2-3-6-10(9-12)7-4-5-8-11/h11H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCCO)N=O |
| Nombre IUPAC | N-butil-N-(4-hidroxibutil)nitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 174.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.137 |