Learn More
Metacrilato de n-butilo, 99 %, estable con 15-20 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479366 500 mL 500 ml
11489366 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19068.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
n-Butyl methacrylate is used as a building block of polymer based products that are used in paints and coatings, resins, adhesives, toners and inks, oil additives for dental and medical products. Its polymer polybutyl methacrylate (PBMA) with the sodium salt of partially carboxymethylated guar gum (Na-PCMGG, DS = 0.497) is synthesized using ceric ammonium nitrate as a redox initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de n-butilo se utiliza como bloque de construcción de productos a base de polímeros que se emplean en pinturas y recubrimientos, resinas, adhesivos, tóneres y tintas, aditivos de aceite para productos dentales y médicos. Su metacrilato de polibutilo polimérico (PBMA) con la sal sódica de goma guar parcialmente carboximetilada (Na-PCMGG, DS = 0,497) se sintetiza utilizando nitrato de amonio cerico como iniciador de rédox.
Solubilidad
Miscible con éter etílico y etanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-88-1
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00009444
Clave InChI SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
Nombre IUPAC butil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCOC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 15 to 20 ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.894
Punto de ebullición 160°C to 163°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.424
Cantidad 500 mL
Número UN UN2227
Beilstein 773960
Información de solubilidad Miscible with ethyl ether and ethanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl methacrylate