Learn More
Mandelato de n-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Butyl Mandelate |
| CAS | 14007-02-4 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (±)-n-Butyl mandelate, AI 3-1789, Butyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, NSC 406147 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-9-15-12(14)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13H,2-3,9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-fenilacetato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.254 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |