Learn More
Levulinato de n-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425538 100 mL 100 ml
15435538 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59274.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 2052-15-5 | C9H16O3 | 172.224 g/mol
Butyl levulinate was used in the synthesis of γ-valerolactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El levulinato de butilo se utilizó en la síntesis de γ-valerolactona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-15-5
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.224
Número MDL MFCD00009449
Clave InChI ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl levulinate, n-butyl levulinate, butyl laevulinate, pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester, n-butyl laevulinate, levulinic acid, butyl ester, butyl 4-ketovalerate, 4-ketopentanoic acid butyl ester, butyl acetylpropionate, n-butyl 4-oxopentanoate
PubChem CID 16331
Nombre IUPAC 4-oxopentanoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)CCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl levulinate
Densidad 0.974
Punto de ebullición 106°C to 108°C (5.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.427
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.22
Porcentaje de pureza 98%