Learn More
n-Butilo lactato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 ml
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10743051 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10154530 25 mL Glass bottle 25 ml
10300944 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.55€
    80.65€ / 500 ml
    Ahorro 13.90€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 138-22-7 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-22-7
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00004519
Clave InChI MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo butyl lactate, n-butyl lactate, lactic acid, butyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, butyllactate, 2-hydroxypropanoic acid butyl ester, butylester kyseliny mlecne, butyl alpha-hydroxypropionate, butyl lactate natural, fema no. 2205
PubChem CID 8738
Nombre IUPAC 2-Hidroxipropanoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl lactate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -43.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 185.0°C to 187.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: 42g/L (25 c). Other solubilities: hydrolyses in acids and alkalies,miscible with ether alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido