Learn More
L-Lactato de n-butilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474904 5000 g 5000 g
11464904 250 g 250 g
11454904 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474904 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13821.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 34451-19-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Fenofibrate was formulated with n-butyl L-lactate, Tween 80, and a number of cosurfactants, diluted with the water phase (either water or saccharidesolution) and then subjected to a freeze-drying (FD) process to obtain SMEPMS nanosized.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenofibrato fue formulado con L-lactato de n-butilo, Tween 80, y varios cosurfactantes, diluidos con la fase acuosa (ya sea agua o solución sacárida) y luego sometidos a un proceso de liofilización (FD) para obtener SMEPMS nanométricos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua (42 g/l (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34451-19-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00004519,MFCD00066454
Clave InChI MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 6999977
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropanoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Butyl L-lactate
Densidad 0.984
Punto de ebullición 185°C to 187°C
Temperatura de inflamación 69°C (157°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 5000 g
Sinónimo butyl 2s-2-hydroxypropanoate, unii-33glz553p8, butyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, 2s, butyl l-lactate, --butyl l-lactate, propanoic acid,2-hydroxy-, butyl ester, 2s, +-butyl lactate, butyl-l-lactate, butyl lactate, s
Información de solubilidad Soluble in alcohol and water(42g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza ≥97%