Learn More
n-Butilo isocianida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607132 5 g Frasco de vidrio 5 g
10317240 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158380050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2769-64-4 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2769-64-4
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Número MDL MFCD00000008
Clave InChI FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl isocyanide, butyl isocyanide, 1-butylisocyanide, n-butylisocyanide, bu-tylisonitrile, n-butylisonitrile, n-butyl isonitrile, butane,1-isocyano
PubChem CID 76008
Nombre IUPAC 1-isocianobutano
SMILES CCCC[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl isocyanide
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7900g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3NC
Índice de refracción 1.3950 to 1.397
Cantidad 5 g
Fieser 11,99; 14,63
Gravedad específica 0.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.