Learn More
Formato de n-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431578 250 mL 250 ml
11438760 50 mL 50 ml
11421578 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13882.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-84-7
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00003296
Clave InChI NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
PubChem CID 11614
Nombre IUPAC butyl formate
SMILES CCCCOC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl formate
Punto de fusión -92°C
Punto de ebullición 105°C to 107°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Cantidad 250 mL
Número UN UN1128
Beilstein 1742108
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 97%